Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 1-2-3 nukleinsyreekstraktionssæt
Artikelnummer. 30000691 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 forberedelser
Artikelnummer. 30000691
Brand: Applied Biosystems™ 4452222
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit bruger magnetisk partikel-baseret separationsteknologi til at ekstrahere DNA fra Mycoplasma-celler eller Mouse Minute Virus (MMV) isoleret fra en række forskellige udgangsmaterialer.
PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit bruger magnetisk partikelbaseret separationsteknologi til at ekstrahere DNA fra Mycoplasma-celler eller Mouse Minute Virus (MMV) isoleret fra en række forskellige udgangsmaterialer, såsom inficerede cellekulturer eller Mycoplasma-væskekulturer.
Ved hjælp af dette kit fremstilles lysatprøver, før mål-DNA'et ekstraheres. For prøver, der indeholder Mycoplasma, indeholder lysaterne Mycoplasma DNA fra de frie organismer i dyrkningsmediet og fra organismer frigivet fra de inficerede værtsceller.
Tekniske data
Indhold og opbevaring •PrepSEQ Proteinase K (opbevares ved -°15 C °til -25 C)
• RNASE Cocktail (-°15 C °til -25 C)
• PrepSEQ Extraction Kit inklusive lysisbuffer, Proteinase K buffer, bindingsopløsning, vaske- og elueringsbuffere (stuetemperatur)
• PrepSEQ magnetiske perler (stuetemperatur)
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Cellekultursupernatanter
Endelig produkttype Genomisk DNA, viralt DNA, bakterielt DNA
Til brug med (applikation) Detektion af cellekulturkontamination
Produktlinje PrepSEQ
Mængde 100 forberedelser
Mål Genomisk DNA
Målorganismeklasse Mouse Minute Virus (MMV), Mycoplasma spp., Vesivirus