Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 1-2-3 Mycoplasma nukleinsyreekstraktionssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit ekstraherer hurtigt Mycoplasma genomisk DNA fra 100μ L prøvevolumener af forskningscellelinjer, stamcellelinjer og celle- og vævsterapiprøver. I PrepSEQ 1-2-3 kit-protokollen genvinder en hurtig procedure DNA fra det samlede lysat af testprøven ved hjælp af magnetisk perlebaseret teknologi. PrepSEQ 1-2-3-sættet er optimeret til brug med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit.
Funktionerne i PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit inkluderer:
- Høj genvinding af Mycoplasma genomisk DNA fra pattedyrcellekulturprøver
- Hurtig nem at bruge protokol med resultater på under 2 timer
- Kompatibel med MycoSEQ Mycoplasma Detektion assay
- Protokol tilgængelig for automatiseret prøveforberedelse
Præparation af prøve med høj DNA-gendannelse
Optimeret til brug med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit, PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit bruger proprietær magnetisk perle-baseret separationsteknologi til at ekstrahere Mycoplasma DNA fra pattedyrscellelinjer. PrepSEQ 1-2-3-sættet ekstraherer Mycoplasma genomisk DNA fra forskningscellelinjer, stamcellelinjer og celle- og vævsterapiprøver med høj effektivitet.
Protokollen anbefales til brug med et startprøvevolumen på 100μ L med en maksimal celletæthed på 106 celler. PrepSEQ 1-2-3-kittet giver en brugervenlig procedure bestående af 1) RNase-behandling, 2) proteinasebehandling og 3) DNA-ekstraktion ved hjælp af magnetisk perleteknologi (figur nedenfor).
Sættet isolerer Mycoplasma genomisk DNA med høj følsomhed fra totallysat af testprøve. PrepSEQ 1-2-3-sættet og MycoSEQ kit tillader rutinemæssig screening af højværdicellelinjer ved hjælp af en nem, hurtig og følsom protokol. Figuren nedenfor viser, hvordan en prøve, der var tilsat lave niveauer af Mycoplasma bovoculi-DNA, blev fundet negativ for Mycoplasma-kontamination ved brug af et kommercielt forberedt kit. Ved brug af PrepSEQ 1-2-3-kittet og MycoSeq-kittet blev det korrekte positive kald for Mycoplasma-kontamination foretaget.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder buffere, magnetiske perler og enzymer til DNA-ekstraktion til Mycoplasma-DNA-ekstraktion |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | Cellekultursupernatanter |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | PrepSEQ |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Prøvevolumen | 100μ L |
| Vis mere |