Få mere at vide
Preprotachykinin-1 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498665 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498665 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498665 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335689R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Preprotachykinin-1 Polyclonal antibody specifically detects Preprotachykinin-1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Preprotachykinin-1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Hs.2563, NK2, NKNA, NPK, PPT, protachykinin-1, TAC1, TAC2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-129 of human Preprotachykinin-1 (NP_003173.1).,, Sequence:, MKILVALAVFFLVSTQLFAEEIGANDDLNYWSDWYDSDQIKEELPEPFEHLLQRIARRPKPQQFFGLMGKRDADSSIEKQVALLKALYGHGQISHKRHKTDSFVGLMGKRALNSVAYERSAMQNYERRR
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Growth and Development, Neuroendocrinology, Neuroscience
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6863
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG