Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagens
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions. These samples often have high lipid content that can inhibit PCR amplification of the template. Using a simple boil and spin protocol, PrepMan™Ultra Reagent efficiently inactivates PCR inhibitors, significantly reducing the need to repeat the template preparation step.
De PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent blev udviklet til hurtig fremstilling af DNA-skabelon fra gramnegative fødevarebårne patogener til brug i PCR-amplifikationsreaktioner. Disse prøver har ofte højt lipidindhold, der kan inhibere PCR-amplifikation af skabelonen. Ved at bruge en simpel koge- og ™centrifugeringsprotokol inaktiverer PrepMan Ultra Reagent effektivt PCR-hæmmere, hvilket reducerer behovet for at gentage skabelonforberedelsestrinnet betydeligt.
PrepMan™ Ultrareagens er blevet brugt til at fremstille PCR-klar skabelon fra en lang række forskellige kilder, herunder bakterier, gær, trådsvampe, både fra en plade eller fra flydende kultur, pattedyrsvævsudstrygninger, humane celler (bukkal podning) og pattedyrs fuldblod. Den resulterende skabelon er blevet brugt amplificeret i alleldiskriminationsassays, påvisning og kvantificering af genetisk modificerede organismer (GMO), påvisning af fødevarepatogen, mikrobiel identifikation og bakteriestammetypebestemmelse.
•Enkel, hurtig protokol reducerer tiden til resultater.
•Unik formulering inaktiverer PCR-hæmmere, hvilket giver ensartede resultater.
•PCR-klar skabelon kan fremstilles fra en lang række prøvetyper.
•Overkommelig metode med en lav pris pr. præparat.
•Homogen løsning med minimale prøvehåndteringskrav.
•Mikrocentrifugerør-baseret format betyder, at der ikke er behov for yderligere udstyr til skabelonforberedelse.
PrepMan™ Ultra reagens er en ny formulering og er en homogen opløsning, der ikke indeholder Chelex™ eller enhver anden type harpiks eller matrix.
Dette produkt er en ⁄erstatningsforbedring af PrepMan™ Prøveforberedelsesreagens, og bør anbefales til nuværende og potentiale PrepMan™ Reagensbrugere.
Brugt med 3500/3500
xL genetisk analysator kapillærarray (50 cm), 3130xL/3100 genetisk analysator kapillærarray (36 cm), 96-brønds pladesepta, AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix, BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, POP-6™ Polymer til 3100/3100-Avant™ Genetiske analyser, PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagens, TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit, TaqMan™ GMO Soy 35S Detection Kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indhold: En flaske reagens. Opbevar PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent, ved stuetemperatur. Frys eller autoklaver ikke PrepMan Ultra Sample Preparation Reagens. |
| Format | Flaske |
| Prøvetype | Bakteriekultur, Mad, Svampe, Fuldblod |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA, bakterielt DNA |
| Til brug med (applikation) | Real-Time Kvantitativ PCR (qPCR), sekventering, PCR |
| Antal reaktioner | 200 forberedelser |
| Produktlinje | PrepMan |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Systemtype | MicroSEQ™ ID |
| Vis mere |