Få mere at vide
BD Tilberedt Schaedler-agar med vitamin K1 og 5 procent fåreblodbelagte medier
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Indhold og opbevaring | Opbevar tallerkener i mørke ved 2 til 8 °C |
| Registrerer | Kræsne strengt anaerobe bakterier |
| Format | 90 mm plade |
| Medietype | Ikke-selektivt medium |
| Produkttype | Agar |
| Sterilitet | Steril |
| Formulering | 8,2 g/l bugspytkirtelfordøjelse af kasein, 2,5 g/l peptisk fordøjelse af animalsk væv, 1 g/l papaic fordøjelse af sojabønnemel, 5,8 g/l glukose, 5 g/l gærekstrakt, 1,7 g/l natriumchlorid, 0,8 g/l phokalium/4 g/l dikalium/l. L-cystin, 0,01 g/l hemin, 0,01 g/l vitamin K, 3 g/l tris (hydroxymethyl) aminomethan, 13,5 g/l agar, 5 % fåreblod, defibrineret, 7,6 0,2 ±pH, 1 l renset vand |
| Til brug med (applikation) | Til isolering og dyrkning af kræsne strengt anaerobe bakterier fra kliniske prøver |
| Inkubationsbetingelser | Inkuber i 48 til 72 timer. i en anaerob atmosfære ved 35 til 37 °C |
| Vis mere |