Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forberedende HPLC-beskyttelsessøjleholdere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Beskyt din Thermo Scientific Forberedende HPLC-søjle fra utilsigtede partikler, der kan reducere levetiden for din kolonne ved at bruge en beskyttelsessøjle og beskyttelsesholder.
Brug af forberedende afskærmninger er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden af dine forberedende søjler. Thermo Scientific™ Præparative beskyttelsessøjleholdere muliggør nem montering og tilslutning af beskyttelsessøjlen til den præparative søjle.
Det er vigtigt at vælge den passende præparative beskyttelsesholder til din størrelse af den præparative HPLC-søjle. Vi tilbyder en række beskyttelsesholderstørrelser, som alle er i et praktisk selvstændigt format, der kræver forbindelser fra LC-indløbet og -udgangen til den forberedende LC-søjle.
Vores præparative beskyttelsesholdere fås i 1/16 tommer eller 1/8 tommer tilslutningsfittings i de større afskærmningsstørrelser for at være kompatible med din præparative HPLC-systemhardware.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Vagtholder, Stand-Alone |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med | Forberedende vagtsøjle |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Type | Vagtsøjleholder |