Få mere at vide
Prenyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30421856
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30421856 100 g
1 options
Artikelnummer. 30421856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP712790100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prenyl Acetate
CAS 1191-16-8
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 100 g
Synonym 1-Acetoxy-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-acetyloxy-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Acetate, 3-Methyl-1-acetoxy-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-ol Acetate, 3-Methyl-2-buten-1-yl Acetate, 3-Methyl-2-butenyl Acetate, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, Dimethylallyl Acetate, Isopent-2-enyl Acetate, γ,γ-Dimethylallyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
SMIL CC(=CCOC(=O)C)C
IUPAC navn 3-methylbut-2-enyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 128.169
Formel vægt 128.084