Få mere at vide
Prenortestosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prenortestosterone |
| CAS | 1089-78-7 |
| Molekylær formel | C18 H26 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 17β-Hydroxy-19-norandrost-5(10)-en-3-one, 17β-Hydroxyestr-5(10)-en-3-one, Estr-5(10)-en-17β-ol-3-one, NSC 37320, ∆5,10-Nandrolone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h14-17,20H,2-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.4 |
| Formel vægt | 274.1933 |