Få mere at vide
Prenalterol, TRC
Artikelnummer. 30426971
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426971 50 mg
30421855 25 mg
30420000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP71270050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57526-81-5
Molekylær formel C12 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Synonym Phenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Phenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, (S)-, (-)-Prenalterol, (S)-Prenalterol, CGP 7760B, H 133/22, Hyprenan, Prenalterol, S-Varbian
IUPAC navn 4-[(2S)-2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenol
SMIL CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Prenalterol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-9(2)13-7-11(15)8-16-12-5-3-10(14)4-6-12/h3-6,9,11,13-15H,7-8H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 225.1365