Få mere at vide
Molecular Probes™ Premo™ Halogenid sensor
Mængde:
20 ml sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Premo™ Halide Sensor er baseret på et gult fluorescerende protein (YFP) molekyle, der er følsomt over for halogenidioner. Kombinationen af YFP (Venus) biosensoren med effektiv og ikke-cytopatisk BacMam levering og ekspression giver forskerne et meget følsomt, robust og brugervenligt værktøj til effektivt at screene halogenidionkanaler og transportermodulatorer i deres valgte cellulære modeller. Der kræves ingen specialiserede instrumenter, da sensoren fungerer på standard HTS platforme. - Cl– –kanalspecifik —måling af halogenidion-flux i spændings- og ligand-gatede chloridkanaler og transportere - —Hurtig måling af chloridflux i high-throughput-tilstand med meget reproducerbare —resultater - Robust pålideligt højt udtryk af den lyse og hurtigt modnende Venus-sensor giver —et fremragende signalvindue - Praktisk undersøgelse af chloridflux i din cellulære model ved effektiv og ikke-cytopatisk levering af Premo™ Halogenidsensor —ved BacMam-teknologi - Farmakologisk relevante kendte modulatorer viser dosisafhængig quenching og BacMam-levering muliggør analyser i primære celler. Analysen kombinerer YFP Venus-halogenidsensoren med en surrogation for klorid (iodid); ved stimulering af chloridkanalen eller transportøren strømmer iodidioner ned gennem koncentrationsgradienten ind i cellerne og slukker YFP-fluorescens ved binding; mængden af quench er direkte proportional med ionfluxen (chloridkanal eller transportøraktivitet). På grund af den lyse Venus-fluorescens er den Premo™ Halide Sensor signalvindue er fremragende. Vi har demonstreret nytten og effektiviteten af Premo™ Halogensensor som en robust og ægte“ ingen vask” HTS chloridanalyse. Premo™ Halide Sensor er færdigpakket og klar til øjeblikkelig brug. Den indeholder alle komponenter, der kræves til cellulær levering og ekspression. Screening kan udføres i komplet medium og uden nogen vasketrin. For at afkoble cellevedligeholdelse og -forberedelse fra screening skal du blot fryse transducerede celler og bringe dem ud så lidt som 4 timer før skærmen. Både stabile cellelinjer og humane primære celler kan fremstilles frosne og“ analyseklar” .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Indhold og opbevaring | De Premo™ Halide Sensor er en farmakologisk relevant sensor til funktionelle undersøgelser af ligand- og spændingsstyrede kloridkanaler. Det er baseret på en halogenidfølsom form af Venus, det lyseste tilgængelige YFP-molekyle, som giver et fremragende signalvindue. Pakket i BacMam-format er leveringen effektiv i en række celletyper, herunder humane primære celler. Vi har demonstreret nytten og effektiviteten af Premo™ Halogensensor som en robust og ægte“ ingen vask” HTS chloridanalyse. Premo™ Halogenidsensor skal opbevares ved 4 C, °beskyttet mod lys og leveres med en forstærker (opbevares ved 4 °C). Ved opbevaring som anvist er produktet holdbart i 6 måneder. |
| Leveringstype | Baculovirus (BacMam System) |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Halogen sensor |
| Farvetype | Proteinbaseret |
| Emission | Synlig |
| Form | Væske |
| Vis mere |