Få mere at vide
Invitrogen™ Premo Autofagi-analyser med sensor LC3B, p62 eller tandemsensor RFP-GFP-LC3B
Artikelnummer. p-7238534
Farve:
Grøn
Rød
Rød-orange, grøn
Etiket eller farvestof:
GFP-p62
LC3B-GFP
LC3B-RFP
RFP-GFP-LC3B
RFP-p62
Oversigt:
Premo Autophagy Sensor GFP-p62 Kit
Premo Autophagy Sensor LC3B-GFP (BacMam 2.0)
Premo Autophagy Sensor LC3B-RFP (BacMam 2.0)
Premo Autophagy Sensor RFP-p62 Kit
Premo Autophagy Tandem Sensor RFP-GFP-LC3B Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10716179
Brand: Invitrogen™ P36235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autophagy Sensor Kit inkluderer BacMam LC3B-FP, en kontrol BacMam LC3B (G120A)-RFP og chlorokindiphosphat.
Opdag celleautofagi med vores Autophagy Assay Kits, som tilbyder kimære sensorer, der indeholder fluorescerende proteiner GFP og RFP, og autophagy-associerede proteiner p62 og LC3B.
Overvåg nemt forskellige stadier af cellulær autofagi med Premo Autophagy-assays og sensorer, som er baseret på LC3B- eller p62-forbundne fluorescerende proteinkimærer, eller RFP-GFP-LC3B tandemsensoren. Premo Autophagy assay kits tilbyder selektiviteten af Premo Autophagy-sensorer, som er baseret på kimærer af autophagy-associerede proteiner LC3B eller p62, og grønt (GFP) og/eller rødt fluorescerende protein (RFP), med transduktionseffektiviteten af BacMam-teknologi. Transduktion eller endda co-transduktion kan udføres i en lang række celler, herunder neuroner og neurale stamceller (NSC'er) ved hjælp af en simpel protokol, der involverer tilføjelse af det kimære BacMam 2.0-reagens til celler, inkubering natten over og derefter visualisering af transduktion ved hjælp af standardindstillinger for GFP (grønt fluorescerende protein) og/eller RFP (rødt fluorescerende protein).
Premo Autofagi-sensorer drager fordel af autofagi-associerede proteiner LC3B eller p62 sammen med GFP eller RFP til at detektere enten induktion eller inhibering af autofagi i celler. De Premo Autophagy-sensorer transduceres ved hjælp af BacMam (insekt- Bac ulovirus med en mamma -promotor) teknologi, hvilket muliggør entydig visualisering af de kimære proteiner i autophagosomer. BacMam-reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller og derfor sikre at håndtere. De er også ikke-cytotoksiske og klar til brug. I modsætning til typiske ekspressionsvektorer muliggør BacMam-reagenser titrerbar og reproducerbar ekspression og tilbyder høj co-transduktionseffektivitet; derfor kan flere BacMam-reagenser let bruges på de samme celler. Nylige forbedringer af BacMam-systemet muliggør effektiv transduktion i en bredere række af celler, herunder neuroner og neurale stamceller (NSC'er) med en nem et-trinsprotokol. For at visualisere autofagi skal du blot tilføje BacMam Autophagy Sensor til celler og inkubere natten over for proteinekspression, og derefter registrere signal ved hjælp af standard GFP- og/eller RFP-fluorescensindstillinger på dit instrument.
LC3B-proteinet spiller en kritisk rolle i autofagi. Normalt findes dette protein i cytosolen, men efter spaltning og lipidering med phosphatidylethanolamin associerer LC3B med fagophoren. Denne lokalisering kan bruges som en generel markør for autofagiske membraner. p62-proteinet, også kendt som sequestosome (SQSTM1), er et ubitiquitin-bindende protein, der fungerer som en receptor for laster, der er bestemt til at blive nedbrudt af det cellulære autofagiske maskineri. Når autofagi induceres, lokaliseres p62-proteinet til autophagosomerne og nedbrydes efterfølgende. Omvendt akkumuleres p62-proteinet i autophagosomet med inhiberingen af autofagi. Således tjener den subcellulære lokalisering af en p62-fluorescerende proteinkimær som en nyttig markør for induktion og inhibering af autofagi.
Ved at kombinere den syrefølsomme GFP (dvs. Emerald GFP) med en syre-ufølsom RFP (dvs. TagRFP) i tandemsensoren RFP-GFP-LC3B kan ændringen fra et autophagosom (neutral pH) til autolysosomet (med en sur pH) visualiseres ved at afbilde det specifikke tab af den autophagosomale GFP efter fluorescens efter lyseksansen. fusion. Ved induktion af autofagi vil Premo Tandem Autophagy Sensor mærker de punkterede autophagosomer; disse strukturer er positive for både GFP og RFP. Når lysosomet er smeltet sammen, falder pH, hvilket slukker GFP, hvilket får autolysosomer til at se røde ud. Derudover kombinerer man Premo Autophagy Tandem Sensor med den langt røde emittering LysoTracker Deep Red (tilgængelig separat) giver mulighed for en tre-farvet analyse af autophagosomal/autolysomal/lysosomal dynamik.
hver Premo Autophagy assay kit inkluderer chloroquin diphosphat, som bruges som en negativ kontrol til at hæmme autophagy.
Fordele ved at bruge Premo Autofagi assays
Multiplex inspireret— ved at kombinere Premo Autophagy Tandem Sensor med den langt røde emittering LysoTracker Deep Red giver mulighed for en trefarvet analyse af komplet autofagisk pathway-dynamik
Meget effektivt leveringssystem— >90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
Hurtigt og bekvemt— blot tilføje Premo Autophagy-reagens til dine celler, inkuber natten over, og —afbild eller opbevar frosne, assay-klare celler til senere brug
Robust— Premo Autophagy-reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller, mangler observerbar cytopatisk effekt og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-protokoller
Flere konfigurationer: — Premo Autophagy-sensorer er tilgængelige i følgende kimære konfigurationer:
P36235: LC3B-GFP; kontrol LC3B (G120A)-GFP; P36236: LC3B-RFP; kontrol LC3B (G120A)-RFP; P36239: RFP-GFP-LC3B; P36240: GFP-p62; P36241: RFP-p62
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Premo Autophagy Sensor LC3B-GFP (BacMam 2.0)
Mængde 1 sæt
Format Glide
Sættets indhold LC3B-FP, en kontrol BacMam LC3B (G120A)-RFP og chlorokindiphosphat
Produkttype Autofagi sensor
Kompatible celler Pattedyrsceller
Excitation/Emission 488/520
Farve Grøn
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Premo
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop
Etiket eller farvestof LC3B-GFP
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 6 °C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses.