Få mere at vide
Invitrogen™ Premo Autofagi-analyser med sensor LC3B, p62 eller tandemsensor RFP-GFP-LC3B
Beskrivelse
Overvåg nemt forskellige stadier af cellulær autofagi med Premo Autophagy-assays og sensorer, som er baseret på LC3B- eller p62-forbundne fluorescerende proteinkimærer, eller RFP-GFP-LC3B tandemsensoren. Premo Autophagy assay kits tilbyder selektiviteten af Premo Autophagy-sensorer, som er baseret på kimærer af autophagy-associerede proteiner LC3B eller p62, og grønt (GFP) og/eller rødt fluorescerende protein (RFP), med transduktionseffektiviteten af BacMam-teknologi. Transduktion eller endda co-transduktion kan udføres i en lang række celler, herunder neuroner og neurale stamceller (NSC'er) ved hjælp af en simpel protokol, der involverer tilføjelse af det kimære BacMam 2.0-reagens til celler, inkubering natten over og derefter visualisering af transduktion ved hjælp af standardindstillinger for GFP (grønt fluorescerende protein) og/eller RFP (rødt fluorescerende protein).
LC3B-proteinet spiller en kritisk rolle i autofagi. Normalt findes dette protein i cytosolen, men efter spaltning og lipidering med phosphatidylethanolamin associerer LC3B med fagophoren. Denne lokalisering kan bruges som en generel markør for autofagiske membraner. p62-proteinet, også kendt som sequestosome (SQSTM1), er et ubitiquitin-bindende protein, der fungerer som en receptor for laster, der er bestemt til at blive nedbrudt af det cellulære autofagiske maskineri. Når autofagi induceres, lokaliseres p62-proteinet til autophagosomerne og nedbrydes efterfølgende. Omvendt akkumuleres p62-proteinet i autophagosomet med inhiberingen af autofagi. Således tjener den subcellulære lokalisering af en p62-fluorescerende proteinkimær som en nyttig markør for induktion og inhibering af autofagi.
Ved at kombinere den syrefølsomme GFP (dvs. Emerald GFP) med en syre-ufølsom RFP (dvs. TagRFP) i tandemsensoren RFP-GFP-LC3B kan ændringen fra et autophagosom (neutral pH) til autolysosomet (med en sur pH) visualiseres ved at afbilde det specifikke tab af den autophagosomale GFP efter fluorescens efter lyseksansen. fusion. Ved induktion af autofagi vil Premo Tandem Autophagy Sensor mærker de punkterede autophagosomer; disse strukturer er positive for både GFP og RFP. Når lysosomet er smeltet sammen, falder pH, hvilket slukker GFP, hvilket får autolysosomer til at se røde ud. Derudover kombinerer man Premo Autophagy Tandem Sensor med den langt røde emittering LysoTracker Deep Red (tilgængelig separat) giver mulighed for en tre-farvet analyse af autophagosomal/autolysomal/lysosomal dynamik.
hver Premo Autophagy assay kit inkluderer chloroquin diphosphat, som bruges som en negativ kontrol til at hæmme autophagy.
Fordele ved at bruge Premo Autofagi assays
•Multiplex inspireret— ved at kombinere Premo Autophagy Tandem Sensor med den langt røde emittering LysoTracker Deep Red giver mulighed for en trefarvet analyse af komplet autofagisk pathway-dynamik
•Meget effektivt leveringssystem— >90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
•Hurtigt og bekvemt— blot tilføje Premo Autophagy-reagens til dine celler, inkuber natten over, og —afbild eller opbevar frosne, assay-klare celler til senere brug
•Robust— Premo Autophagy-reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller, mangler observerbar cytopatisk effekt og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-protokoller
• Flere konfigurationer: — Premo Autophagy-sensorer er tilgængelige i følgende kimære konfigurationer:
P36235: LC3B-GFP; kontrol LC3B (G120A)-GFP; P36236: LC3B-RFP; kontrol LC3B (G120A)-RFP; P36239: RFP-GFP-LC3B; P36240: GFP-p62; P36241: RFP-p62
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Premo Autophagy Tandem Sensor RFP-GFP-LC3B Kit |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Rør |
| Sættets indhold | Autophagy Sensor RFP-GFP-LC3B og chlorokindiphosphat |
| Produkttype | Autofagi sensor |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Excitation/Emission | TagRFP: 555/584 EmGFP: 488/509 |
| Farve | Rød-orange, grøn |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Premo |
| Vis mere |