Få mere at vide
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Stil:
Størrelse 1
Størrelse 2
Størrelse 3
Størrelse 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Storage Bin |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Grøn |
| Form | Rectangular |
| Til brug med | Feed and Roller Conveyor |
| Til brug med (applikation) | Food Storage |
| Stil | Størrelse 3 |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.