Få mere at vide
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Specifications
Specifications
| Type | Storage Bin |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Blå |
| Form | Rectangular |
| Til brug med (applikation) | Food Storage |
| Stil | Størrelse 1 |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Til brug med (udstyr) | Feed and Roller Conveyor |