Få mere at vide
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Stil:
Størrelse 1
Størrelse 2
Størrelse 3
Størrelse 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Storage Bin |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Grå |
| Form | Rectangular |
| Til brug med | Feed and Roller Conveyor |
| Til brug med (applikation) | Food Storage |
| Stil | Størrelse 4 |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.