Få mere at vide
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Artikelnummer. 12611775
Encompass_Preferred
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Stil:
Størrelse 1
Størrelse 2
Størrelse 3
Størrelse 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12611775
Brand: Kappes Systeme™ 6003.00.0250
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tekniske data
Type Storage Bin
Materiale Polyethylene
Farve Blå
Form Rectangular
Til brug med Feed and Roller Conveyor
Til brug med (applikation) Food Storage
Stil Størrelse 4
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.