Få mere at vide
Polyco Healthline Premium opløselige strip-vaskeposer
Artikelnummer. 31924995
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 L
85 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31924995 85 L
31924993 60 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924995 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. RSB/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.12 DKK
    153.64 DKK / Pakke med 200
    Spare 290.48 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Udviklet til sundheds-, hotel- og sundhedsmiljøer, der er følsomme over for hygiejne, har disse vasketøjssække en vandopløselig strimmel, der opløses ved 15 °C eller derover. Et opløseligt bånd understøtter sikker håndtering før behandling.
  • Kategori: Vasketøjsposer
  • Kapacitet: 60 L, 85 L
  • Opløseligt strimmeldesign understøtter hygiejnisk håndtering af snavset vasketøj
  • Ideelt til plejehjem, hospitaler og sundhedsmiljøer
  • Tilgængelige farver: Rød
  • Posemål: ca. 457/711 x 760 mm (ca. 18/28 x 30 tommer), ca. 457/711 x 965 mm (ca. 18/28 x 38 tommer)
  • Indhold af genanvendt materiale: 30% genanvendt indhold (Produktkoder: RSB/3, RSB/4)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Vasketøjssæk
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (engelsk) 18/28 in.
Kapacitet (engelsk) 21,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 85 L
Længde (metrisk) 965 mm
Bredde (metrisk) 457/711 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.