Få mere at vide
Duran™ GL 45 Premium skruelåg, PFA, med PTFE-belagt, platinhærdet silikonelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Fremstillet af PFA, PTFE, silikone
- Polymer med høj renhed uden farvestoffer
- USP Materialer af farmaceutisk kvalitet af klasse VI
- Fluorpolymerhætten tilbyder høj temperaturbestandighed
- Fluorpolymer-låget har fremragende kemisk modstand
- Høj tæthed på grund af PTFE-belagt silikoneforsegling i hætteforingen
- Fuldt kompatibel med GL 25 eller 45 gevind og derfor meget alsidig
- Den matchende PFA-hældring tillader drypfri udhældning, og erstatning af PTFE-beklædte silikonehætter (platinhærdet silikone) fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Belægning | PFA |
| Farve | Farveløs |
| Inkluderer | PTFE-belagt platinhærdet silikonesepta med Retrace-kode |
| Materiale | PFA |
| Mængde | 5 Pakke |
| Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +260 °C |
| Trådstørrelse (metrisk) | 08 mm |
| Liner materiale | PTFE-belagt platinhærdet silikone |
| Halsfinish | 08 mm |
| Højde (metrisk) | 26 mm |
| Vis mere |