Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Artikelnummer. p-8495001 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15810086
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes rummer op til 100 dias, mens den unikke sideopbevaring kan rumme en pen, tørremiddel eller andre småting
  • Glideskinnedesign sikrer en sikker pasform, der tillader nem placering og fjernelse af objektglas
  • Centralt placeret placeringsnummereringsgitter muliggør enkel diasorganisering med nem visning af lokationsnumre
  • Skydelås giver sikker opbevaring med let identificerede låse- og oplåsningssymboler
  • 2 mm lynlås kan bruges til mere sikker opbevaring
  • Inventarkort er aftageligt og udskifteligt for problemfri skrivning på flade overflader
  • Kassen har et moderne design med en bølgeoverfladetekstur
  • EVA skum foret i bunden for at holde objektglassene sikkert på plads og beskytte mod skader
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 100
Lukketype Hængslet låg
Farve Blå
rum 100
Indhold og opbevaring Vandret
Oversigt Premium Plus Slide Box
Enheden holder 100 (26 x 76 mm dias)
Dimensioner (L x B x H) 8,2 x 7,7 x 1,3 tommer.
Til brug med (applikation) Opbevaring
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Højde (engelsk) 1,3 tommer.
Højde (metrisk) 3.2 cm
Inkluderer Inventarkort
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 20.7 cm
Længde (metrisk) slæde 20.32 cm
Materiale ABS, polypropylen
Mængde 5 Pk.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Bredde (engelsk) Slide 7,35 tommer.
Bredde (metrisk) 19.5 cm
Bredde (metrisk) Slide 18.67 cm
Foringsmateriale EVA Skum