Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Artikelnummer. 15860086 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15860086 Diverse Pakke med 5
15810086 Blå Pakke med 5
15820086 Orange Pakke med 5
15840086 Rød Pakke med 5
15850086 Lilla Pakke med 5
15830086 Grøn Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15860086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    256.35 DKK / Pakke med 5
    Spare 83.65 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes rummer op til 100 dias, mens den unikke sideopbevaring kan rumme en pen, tørremiddel eller andre småting
  • Glideskinnedesign sikrer en sikker pasform, der tillader nem placering og fjernelse af objektglas
  • Centralt placeret placeringsnummereringsgitter muliggør enkel diasorganisering med nem visning af lokationsnumre
  • Skydelås giver sikker opbevaring med let identificerede låse- og oplåsningssymboler
  • 2 mm lynlås kan bruges til mere sikker opbevaring
  • Inventarkort er aftageligt og udskifteligt for problemfri skrivning på flade overflader
  • Kassen har et moderne design med en bølgeoverfladetekstur
  • EVA skum foret i bunden for at holde objektglassene sikkert på plads og beskytte mod skader
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 100
Lukketype Hængslet låg
Farve Diverse
rum 100
Indhold og opbevaring Vandret
Oversigt Premium Plus Slide Box
Enheden holder 100 (26 x 76 mm dias)
Dimensioner (L x B x H) 8,2 x 7,7 x 1,3 tommer.
Til brug med (applikation) Opbevaring
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Højde (engelsk) 1,3 tommer.
Højde (metrisk) 3.2 cm
Inkluderer Inventarkort
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 20.7 cm
Længde (metrisk) slæde 20.32 cm
Materiale ABS, polypropylen
Mængde 5 Pk.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Bredde (engelsk) Slide 7,35 tommer.
Bredde (metrisk) 19.5 cm
Bredde (metrisk) Slide 18.67 cm
Foringsmateriale EVA Skum