Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Glideskinnedesign sikrer en sikker pasform, der tillader nem placering og fjernelse af objektglas
- Centralt placeret placeringsnummereringsgitter muliggør enkel diasorganisering med nem visning af lokationsnumre
- Skydelås giver sikker opbevaring med let identificerede låse- og oplåsningssymboler
- 2 mm lynlås kan bruges til mere sikker opbevaring
- Inventarkort er aftageligt og udskifteligt for problemfri skrivning på flade overflader
- Kassen har et moderne design med en bølgeoverfladetekstur
- EVA skum foret i bunden for at holde objektglassene sikkert på plads og beskytte mod skader
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slide opbevaringsboks |
| Slidekapacitet | 100 |
| Lukketype | Hængslet låg |
| Farve | Grøn |
| rum | 100 |
| Indhold og opbevaring | Vandret |
| Oversigt | Premium Plus Slide Box |
| Enheden holder | 100 (26 x 76 mm dias) |
| Dimensioner (L x B x H) | 8,2 x 7,7 x 1,3 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Vis mere |