Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Premium Plus erstatningsbeholdningskort
Shop alle Fisherbrand produkter
:
Premium Plus erstatningsbeholdningskort
Beskrivelse
- Inventarkort er aftageligt og udskifteligt for problemfri skrivning på flade overflader
- Fremstillet af belagt karton, der er let at skrive på med en kuglepen eller blyant og kan genbruges
- Hold dig organiseret med et let-at-følge nummereringssystem grupperet i enheder på fem
- Indekskort til mikroskopobjektglasboks er let at læse med skiftende farver i grå og hvid for hurtig navigation
- Inventarkort kommer i pakker med 10 stk og er 8,5 x 28 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Inventarkort |
| Farve | Grå, hvid |
| rum | 100 linier |
| Oversigt | Premium Plus erstatningsbeholdningskort |
| Dimensioner (L x B x H) | 8,5 x 11 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Histologi |
| Til brug med (udstyr) | Slideboks |
| Højde (engelsk) | 11'' |
| Højde (metrisk) | 28 cm |
| Længde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Vis mere |