Få mere at vide
Thermo Scientific™ Premium Pack klart glas VOA hætteglas med lukket tophætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15659350
Skift visning
Volumen (metrisk):
40 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15659350 40 ml
1 options
Artikelnummer. 15659350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 14040C/CT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine mest kritiske prøver fra indsamling til analyse. Disse 20mL eller 40mL hætteglas inkluderer specielle skumcelledelere til at beskytte under forsendelse og håndtering.
Beskyt dine mest kritiske prøver fra indsamling til analyse. Thermo Scientific™ Premium Pack klare glashætteglas med lukket tophætte har beskyttende emballage med hårdskumdeler, der holder hætteglassene sikkert adskilt, hver i deres egen individuelle celle for ultimativ hætteglasbeskyttelse. Hårdt skumsektionsdesign gør det muligt at adskille klynger af ni (9) hætteglas fra pakken for bekvem håndtering. Fås i 20 ml eller 40 ml størrelser. Certificeret til at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
  • Klart hætteglas designet til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Lukket tophætte til metoder, hvor der ikke kræves gennemborende septa
  • Hvid polypropylenhætte med lukket top bundet med en PTFE-beklædt silikoneforing for en sikker forsegling
  • Vælg mellem 20 ml eller 40 ml størrelser
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Hårdt skumcellede skillepuder og beskytter hætteglas under forsendelse og håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 40mL Klart hætteglas med lukket top premium pack certificeret
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3.75 in.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning B267-2414UBB
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Lukket hætte med silikoneforing
Mængde 72 Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede hætteglas opfylder eller overgår EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske og
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.