Få mere at vide
Thermo Scientific™ Premium Pack klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16012425
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 16012425
Brand: Thermo Scientific™ 13920C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine mest kritiske prøver fra indsamling til analyse med disse klare hætteglas i premium-pakning, med beskyttende emballage med en hård skumdeler, der holder hætteglassene sikkert adskilt.
Beskyt dine mest kritiske prøver fra indsamling til analyse. Thermo Scientific™ Premium Pack klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa har beskyttende emballage med hårdskumdeler, der holder hætteglassene sikkert adskilt, hver i deres individuelle celle for ultimativ hætteglasbeskyttelse. Hårdt skumsektionsdesign gør det muligt at adskille klynger af ni (9) hætteglas fra pakken for bekvem håndtering. Hvert hætteglas inkluderer et samlet støvdæksel for at forhindre partikelakkumulering og beskytte injektionsoverfladen før brug.
Funktioner:
  • Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
  • Vælg mellem 20 ml eller 40 ml størrelser
  • Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer tyk PTFE-foret silikoneskillevæg
  • Støvdæksel af polyethylen samlet over hver hætte for at beskytte skillevæggen mod partikelakkumulering før analyse
  • Septum permanent bundet til hætten; kan ikke falde ud eller blive løs, når den punkteres
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger og støvdæksler samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Hårdt skumcellede skillepuder og beskytter hætteglas under forsendelse og håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 20mL hætteglas klar 0,125 tommer bundet septum premium pack certificeret
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning NA
Volumen (engelsk) 0,5 oz.
Bind (engelsk) Brim 0,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 23.5 mL
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Højde (metrisk) 57 mm
Mængde 72 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Certificeringer/compliance Certificerede og behandlede hætteglas opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 24-414