Få mere at vide
Thermo Scientific™ Premium Pack klare glashætteglas med 0,060 tommer. Septa
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15516959
Farve:
Klar
Artikelnummer. 15516959
Brand: Thermo Scientific™ 14040C/TS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine mest kritiske prøver fra indsamling til analyse. Disse hætteglas har beskyttende emballage og en tyndere skillevæg, der er optimeret til automatisering.
Beskyt dine mest kritiske prøver fra indsamling til analyse. Thermo Scientific™ Premium Pack klare glashætteglas med 0,060 tommer. Septa har beskyttende emballage og en tyndere skillevæg, der er optimeret til automatisering. Hårdt skumdeler holder hætteglas sikkert adskilt, hver i deres egen individuelle celle for ultimativ hætteglasbeskyttelse. Hårdt skumsektionsdesign gør det muligt at adskille klynger af ni (9) hætteglas fra pakken for bekvem håndtering. Hvert hætteglas inkluderer et samlet støvdæksel for at forhindre partikelakkumulering og beskytte injektionsoverfladen før brug.
  • Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
  • Fås i standardstørrelsen 40 ml
  • Hvid polypropylenhætte med åben top bundet med 0,060 tommer. tynd PTFE-foret silikoneseptum
  • Støvdæksel af polyethylen samlet over hver hætte for at beskytte skillevæggen mod partikelakkumulering før analyse
  • Septum permanent bundet til hætten kan —ikke falde ud eller blive løsnet, når den punkteres
  • Optimeret til brug med automatisering
  • Lukninger og støvdæksler samlet til hætteglas
Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Hårdt skumcellede skillepuder og beskytter hætteglas under forsendelse og håndtering
Oplysninger om genbrug:
Genbrug venligst bølgepapkartonerne og eventuelle LDPE-poser, dine produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 40mL hætteglas klar 0,060 in. bundet septum premium pack certificeret
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 40 mL
Højde (engelsk) 3.75 in.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning 297-2400UB
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Højde (metrisk) 95 mm
Mængde 72 Cs.
Certificeringer/compliance Certificerede og behandlede hætteglas opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 24-414
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.