Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Premium multifunktionel sikkerhedskniv med beskyttelse& Springback klinge
Artikelnummer. 17779037
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17779037 Blå
1 options
Artikelnummer. 17779037 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. S7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 DKK
    1653.13 DKK / Pakke med 12
    Spare 231.87 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
S7 Safety Cutter kombinerer nytten af en industrikniv med sikkerhedsfordelene ved en selvtilbagetrækkende sikkerhedsskærer. For at maksimere produktiviteten inkorporerer dette 3-i-1-værktøj en filmskærer, der nemt kan frigøres, en kraftig tapesplitter og en alsidig sikkerhedsboksskærer.
  • For at forhindre smertefulde og dyre skader har den ambidextrous S7 en innovativ robust metalskærm, der bevæger sig i takt med bladet og trækker både skærm og klinge tilbage samtidigt.
  • Beskyttelsen dækker bladet under topskæring for at beskytte brugeren, og den unikke vinkel på bladet er indstillet specifikt for at undgå at beskadige indholdet i kassen.
  • Klingen med tilbagefjedring kan også forlænges uden beskyttelse, når det er nødvendigt, og har tre låsende klingedybdepositioner; topskåret, lavt bakkeskåret og dybt snit.
  • Den integrerede filmskærer er perfekt til sikker skæring af krympefolie, plastikstropper, sejlgarn og mere.
  • Brugere oplever også, at brugen af den kraftige tapesplitter, mens kasser åbnes, forhindrer yderligere skader og forlænger knivenes levetid.
  • Med det nemmeste bladskift på markedet reducerer dette universelle skæreværktøj dyre barberbladsskader og gør kasseskæring sikker, nem og komfortabel.
  • For bedre fastholdelse, køb med tilsvarende UKH-545 sikkerhedshylster og CL-36 coil lanyard.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedskniv
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer Beskytter og tilbagespringsblad
Farve Blå