Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium mikroskopglasboks
Artikelnummer. 11364145 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11364145 Grå Hver
1 options
Artikelnummer. 11364145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00 DKK
    42.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.08 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Premium Microscope Slide Box er ideel til opbevaring eller transport af op til 100 standardstørrelsesglaser.
  • Holdbare ABS-plastikkasser med korkforing
  • Opbevarer slides sikkert i rillede riller (26 x 76 mm)
  • Lukkes sikkert med en rustbestandig, nikkelbelagt lås og pinhængsler
  • Formede fødder muliggør sikker stabling for nem transport og opbevaring
  • Pladserne er nummereret, så de svarer til slide-inventararket
  • Hold dig organiseret med et formet mærkningsområde til Projekt og Dato.
  • Slidebokse tilgængelige i flere farver til projektkodning
  • Dimensioner: 8,2 x 6,9 x 1,3 tommer (20,8 x 17,5 x 3,4 cm)
Spécification
Type Slide Box
Slidekapacitet 100
Lukketype Spænde
Farve Grå
rum 100
Oversigt Fisherbrand Premium mikroskopglasboks
Enheden holder Standardstørrelse mikroskopglaser
Dimensioner (L x B x H) 8,2 x 6,9 x 1,3 tommer
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysslides, transport
Til brug med (udstyr) Standardslides (26 x 76 mm)
Højde (engelsk) 1,3 tommer
Højde (metrisk) 3.4 cm
Inkluderer Slide Inventory Sheet
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (engelsk) Slide 3 tommer
Længde (metrisk) 20.8 cm
Længde (metrisk) slæde 76 mm
Materiale ABS
Mængde 1 Boks
Form Rectangular
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (engelsk) 6,9 tommer
Bredde (engelsk) Slide 1 tomme
Bredde (metrisk) 17.5 cm
Bredde (metrisk) Slide 26 mm
Lukningsfarve Sølv
Foringsmateriale Cork
Lukningsmateriale Nikkel
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.