Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box, 100 pladser
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Foringsmateriale:
Kork
Skum
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Opbevar og transporter 100 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Fisherbrand™ Farvede ABS 100 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Giver sikker, støvfri opbevaring.
- Støbte, stive æsker holder sikkert standard mikroskopobjektglas i rillede slidser.
- Holdbar ABS-kasse fås foret med skum eller uforet.
- Slidser og foring er nummereret, så de svarer til slide-inventararket.
- Har et sikkert lukkende hængslet låg med en rustbestandig, forniklet lås.
- Stabelbare etuier inkluderer fødder for maksimal stabilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slide opbevaringsboks |
| Slidekapacitet | 100 |
| Lukketype | Hængslet med lås |
| Farve | Hvid |
| rum | 100 |
| Enheden holder | 100 mikroskopobjektglas |
| Dimensioner (L x B x H) | 208 x 175 x 34 mm |
| Til brug med (udstyr) | Standard 25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer mikroskopobjektglas |
| Højde (engelsk) | 1,33 tommer |
| Højde (metrisk) | 34 mm |
| Vis mere |