Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box, 100 pladser
Artikelnummer. 11314145 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Foringsmateriale:
Kork
Skum
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11314145
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 100 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Farvede ABS 100 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Giver sikker, støvfri opbevaring.
Opbevar og transporter 100 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Fisherbrand™ Farvede ABS 100 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Giver sikker, støvfri opbevaring.
  • Støbte, stive æsker holder sikkert standard mikroskopobjektglas i rillede slidser.
  • Holdbar ABS-kasse fås foret med skum eller uforet.
  • Slidser og foring er nummereret, så de svarer til slide-inventararket.
  • Har et sikkert lukkende hængslet låg med en rustbestandig, forniklet lås.
  • Stabelbare etuier inkluderer fødder for maksimal stabilitet.
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 100
Lukketype Hængslet med lås
Farve Blå
rum 100
Enheden holder 100 mikroskopobjektglas
Dimensioner (L x B x H) 208 x 175 x 34 mm
Til brug med (udstyr) Standard 25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer mikroskopobjektglas
Højde (engelsk) 1,33 tommer
Højde (metrisk) 34 mm
Inkluderer Slide Inventory Sheet
Længde (engelsk) 8,18 tommer.
Længde (metrisk) 208 mm
Materiale ABS
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Bredde (engelsk) 6,88 tommer.
Bredde (metrisk) 175 mm
Foringsmateriale Kork