Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box, 100 pladser
Artikelnummer. 10428241 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Foringsmateriale:
Kork
Skum
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Foringsmateriale Pakningsstørrelse
10428241 Grøn Skum Hver
11701486 Blå Skum Hver
11394135 Gul Skum Hver
11721486 Hvid Skum Hver
11711486 Rød Skum Hver
11374145 Sort Kork Hver
11314145 Blå Kork Hver
11324145 Grøn Kork Hver
11334145 Rød Kork Hver
11354145 Hvid Kork Hver
11344145 Gul Kork Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10428241
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 100 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Farvede ABS 100 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Giver sikker, støvfri opbevaring.
Opbevar og transporter 100 objektglas sikkert med holdbare ABS-etuier. Fisherbrand™ Farvede ABS 100 Places Slide Boxes opbevarer standard mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Giver sikker, støvfri opbevaring.
  • Støbte, stive æsker holder sikkert standard mikroskopobjektglas i rillede slidser.
  • Holdbar ABS-kasse fås foret med skum eller uforet.
  • Slidser og foring er nummereret, så de svarer til slide-inventararket.
  • Har et sikkert lukkende hængslet låg med en rustbestandig, forniklet lås.
  • Stabelbare etuier inkluderer fødder for maksimal stabilitet.
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 100
Lukketype Hængslet med lås
Farve Grøn
Enheden holder 100 mikroskopobjektglas
Dimensioner (L x B x H) 208 x 175 x 34 mm
Til brug med (udstyr) Standard 25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer mikroskopobjektglas
Højde (engelsk) 1,33 tommer
Højde (metrisk) 34 mm
Inkluderer Slide Inventory Sheet
Længde (engelsk) 8,18 tommer.
Længde (metrisk) 208 mm
Materiale ABS
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Bredde (engelsk) 6,88 tommer.
Bredde (metrisk) 175 mm
Foringsmateriale Skum