Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box med korkforing
Artikelnummer. 11354135 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11354135 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11354135
Opbevar og transporter objektglassene sikkert med holdbare ABS-etuier. Fisherbrand™ Farvede ABS-slide-bokse opbevarer standard-mikroskopobjektglas i nummererede, rillede slidser. Giver sikker, støvfri opbevaring.
  • Støbte, stive kasser holder sikkert objektglassene i rillede slidser
  • Både foringen og slidserne er nummererede, så de svarer til slide-inventararket
  • Friktionspasset dæksel lukker nemt og giver nem adgang til dias
  • Har en tommelfingerlåsemekanisme for ekstra sikkerhed
  • Stabelbar
Tekniske data
Type Slide Box
Slidekapacitet 25
Lukketype Friktionspasset låg
Farve Hvid
Enheden holder 25 dias
Dimensioner (L x B x H) 141 x 88 x 35 mm
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring eller transport af objektglas
Til brug med (udstyr) Standard 25 x 75 mm (1 x 3 tommer) Objektglas til mikroskop
Højde (engelsk) 1,37 tommer.
Højde (metrisk) 35 mm
Inkluderer Slide Inventory Sheet
Længde (engelsk) 5,55 tommer.
Længde (engelsk) Slide 1 tomme
Længde (metrisk) 141 mm
Længde (metrisk) slæde 25 mm
Materiale ABS
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 3,46 tommer.
Bredde (engelsk) Slide 3 tommer
Bredde (metrisk) 88 mm
Bredde (metrisk) Slide 75 mm
Foringsmateriale Kork