Få mere at vide
Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips
Artikelnummer. 10283882 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10 μl
0,5 til 20 μl
1 til 200 μl
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Format:
Massevis
rack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Format Pakningsstørrelse
10283882 1 til 200 μl Ikke-steril Massevis Pakke med 1000
10050892 0,1 til 10 μl Ikke-steril Massevis Pakke med 1000
10365862 0,5 til 20 μl Ikke-steril Massevis Pakke med 1000
10758294 0,1 til 10 μl Steril rack Pakke med 960
10325912 0,5 til 20 μl Ikke-steril rack Pakke med 960
10521973 1 til 200 μl Steril rack Pakke med 960
10671973 0,5 til 20 μl Steril rack Pakke med 960
10778484 1 til 200 μl Ikke-steril rack Pakke med 960
10571963 100 til 1000 μl Ikke-steril rack Pakke med 960
10204462 100 til 1000 μl Steril rack Pakke med 960
10738104 0,1 til 10 μl Ikke-steril rack Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10283882
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Combines the advantages of standard tips with an innovative low retention surface to ensure maximum sample recovery, minimal sample loss, and high-precision pipetting. Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips also prevent sample contamination with conical tip opening.
  • Optimized cone geometry provides a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Precise pipetting without loss of sample
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Elimination of sample contamination
  • Made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Tips are autoclavable fo sterile handling
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200 μl
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Ikke-steril
Farve Clear
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 50.8mm
Certificeringer/compliance CE, IVD
Steriliseringsmetode Autoclave
Format Massevis
Uddannet Yes
Materiale Virgin Polypropylene
Gradueringer Standard Volumes