Få mere at vide
Duran™ Premium laboratorieflaske
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Beskrivelse
- Med DIN gevind, GL 45
- Termisk stødmodstand på 160 K
- Nøjagtighed skala af± 5%
- Anvendelser omfatter den farmaceutiske industri, håndtering af aggressive medier, steriliseringsprocesser (varmluft og tør) og depyrogenering
- Uden skruelåg
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Holder, måler |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Mængde | 10/pk |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Nej |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Vis mere |