Få mere at vide
Ark Plas Products™ Y-forbindelser med modhager i premium kvalitet
Port størrelse:
1/16 x 1/16 x 1/16 in. Barb
1/8 x 1/8 x 1/8 in. Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Premium fittings lagerføres i hvid Nylon , Naturlig polypropylen, klar polycarbonat og Kynar (PVDF). Fås i to modhager:
Standard Barb
Standard Barb
- Designet til at rumme de fleste typer fleksible slanger
- Indvendig diameter kan udvides 40% til 50% over den nominelle ID-værdi
- Holder op til 125 PSI uden brug af slangeklemmer
- Designet til brug med halvstive rør
- Bedst egnet til fleksible lavtryksrørapplikationer
- Slangen udvides 21 % over den nominelle ID-værdi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, fri for dyrederivater, DEHP-fri, BPA-fri |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Kynar PVDF |
| Til brug med | Bølget fleksibelt rør |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Port størrelse | 1/16 x 1/16 x 1/16 in. Barb |
| Form | Y |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |