Få mere at vide
Ark Plas Products™ Y-forbindelser med modhager i premium kvalitet
Product Code. 11871160
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Port størrelse:
1/16 x 1/16 x 1/16 in. Barb
1/8 x 1/8 x 1/8 in. Barb
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Product Code. 11871160
missing translation for 'mfr': Ark Plas Products™ MDX37DF0
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse beslag til en bred vifte af applikationer. Ark Plas Products™ Premium Grade Barbed 'Y' konnektorer er støbt i parti-sporbare, jomfruelige materialer til kritiske anvendelser.
Premium fittings lagerføres i hvid Nylon , Naturlig polypropylen, klar polycarbonat og Kynar (PVDF). Fås i to modhager:
Standard Barb
  • Designet til at rumme de fleste typer fleksible slanger
  • Indvendig diameter kan udvides 40% til 50% over den nominelle ID-værdi
  • Holder op til 125 PSI uden brug af slangeklemmer
The Hard-Line Barb
  • Designet til brug med halvstive rør
  • Bedst egnet til fleksible lavtryksrørapplikationer
  • Slangen udvides 21 % over den nominelle ID-værdi
Specifications
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, fri for dyrederivater, DEHP-fri, BPA-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale Kynar PVDF
Til brug med Bølget fleksibelt rør
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde 10/Pk.
Port størrelse 1/8 x 1/8 x 1/8 in. Barb
Form Y
Farve Neutral
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 130 °C
Produkttype Y-konnektor med modhager