Få mere at vide
Ark Plas Products™ Y-forbindelser med modhager i premium kvalitet
Artikelnummer. 11851160
Port størrelse:
1/16 x 1/16 x 1/16 in. Barb
1/8 x 1/8 x 1/8 in. Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11851160
Brand: Ark Plas Products™ MDX35DF0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse beslag til en bred vifte af applikationer. Ark Plas Products™ Premium Grade Barbed 'Y' konnektorer er støbt i parti-sporbare, jomfruelige materialer til kritiske anvendelser.
Premium fittings lagerføres i hvid Nylon , Naturlig polypropylen, klar polycarbonat og Kynar (PVDF). Fås i to modhager:
Standard Barb
  • Designet til at rumme de fleste typer fleksible slanger
  • Indvendig diameter kan udvides 40% til 50% over den nominelle ID-værdi
  • Holder op til 125 PSI uden brug af slangeklemmer
The Hard-Line Barb
  • Designet til brug med halvstive rør
  • Bedst egnet til fleksible lavtryksrørapplikationer
  • Slangen udvides 21 % over den nominelle ID-værdi
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, fri for dyrederivater, DEHP-fri, BPA-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Kynar PVDF
Til brug med Bølget fleksibelt rør
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde 10/Pk.
Port størrelse 1/16 x 1/16 x 1/16 in. Barb
Form Y
Farve Neutral
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 130 °C
Produkttype Y-konnektor med modhager