Få mere at vide
Ark-Plas Products™ Premium Grade Barbed Reducing Straight Connector
Artikelnummer. 12313850
Skift visning
Slangestørrelse:
3/16 x 1/16 tommer
5/32 x 1/16 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
12313850 5/32 x 1/16 tommer Pakke med 10
12323850 3/16 x 1/16 tommer Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12313850 Leverandør Ark-Plas Products™ Leverandørnr. MAD80DF0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 DKK
    5.27 DKK / Pakke med 10
    Spare 124.73 DKK
    95% Slukket
Forventet forsendelse: 15-03-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Made from Kynar. Ark-Plas Products™ Ark-Plas Products™ Premium Grade Barbed Reducing Straight Connector is ideal for connecting tubes of various diameter. The connector offers easy fitting into tubing or hoses without the need for tools.
  • Made of Kynar
  • Economical straight barbed
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
Tekniske data
Materiale Fluororesin
Slangestørrelse 5/32 x 1/16 tommer
Farve Natural
Produkttype Straight reducing connector