Få mere at vide
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Artikelnummer. p-7229008
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til brug med certificerede T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Iltkoncentrationen skal være over 17 %.
Artikelnummer. 11807171
Brand: Honeywell™ 1001575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun til brug med certificerede T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Iltkoncentrationen skal være over 17 %.
Premier Half-Mask APR har et silikoneansigtsstykke med bløde, afrundede kanter og et næsestykke med lav profil for lav åndedrætsmodstand og kompatibilitet med briller. De dobbelte filtre bruger et ''klik-tilpasning''-system, og firepunktsselen med halsrem giver forbedret komfort.
  • Materiale (ansigtsstykke): Silikone
  • Filter: Dobbelt filtersystem med kliktilslutning
  • Seletype: Firepunkts med nakkestrop
  • Standard/overensstemmelse: EN 140
  • Brug med (applikation): Laboratorier, medicinalindustrien, olie- og gasindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN140
Certificeringer (EN) EN 140
Farve Marineblå
Design Type Lav profil
Engangs Genanvendelig
Filtertype Dobbelt filter
Materiale Silikone
Produkttype Halvmaske luftrensende åndedrætsværn (APR)
Størrelse Medium
Ansigtsstykke materiale Silikone
Til brug med (applikation) Laboratorier, medicinalindustrien, olie- og gasindustrien
Til brug med (udstyr) Honeywell™ Klik-tilpas-filtre
Selestil Firepunkts med nakkestrop
Halsrem Ja
Mængde 1 stk.