Få mere at vide
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Artikelnummer. 12652653
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12652653 Større Hver
11807171 Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Kun til brug med certificerede T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Iltkoncentrationen skal være over 17 %.
Artikelnummer. 12652653 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1001576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.85 DKK
    255.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 203.38 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kun til brug med certificerede T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Iltkoncentrationen skal være over 17 %.
Premier Half-Mask APR har et silikoneansigtsstykke med bløde, afrundede kanter og et næsestykke med lav profil for lav åndedrætsmodstand og kompatibilitet med briller. De dobbelte filtre bruger et ''klik-tilpasning''-system, og firepunktsselen med halsrem giver forbedret komfort.
  • Materiale (ansigtsstykke): Silikone
  • Filter: Dobbelt filtersystem med kliktilslutning
  • Seletype: Firepunkts med nakkestrop
  • Standard/overensstemmelse: EN 140
  • Brug med (applikation): Laboratorier, medicinalindustrien, olie- og gasindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer (EN) EN 140
Farve Marineblå
Design Type Lav profil
Engangs Genanvendelig
Filtertype Dobbelt filter
Materiale Silikone
Produkttype Halvmaske luftrensende åndedrætsværn (APR)
Størrelse Større
Ansigtsstykke materiale Silikone
Til brug med (applikation) Laboratorier, medicinalindustrien, olie- og gasindustrien
Til brug med (udstyr) Honeywell™ Klik-tilpas-filtre
Selestil Firepunkts med nakkestrop
Halsrem Ja
Mængde 1 stk.