Få mere at vide
PRELP Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606287 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18606287 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18606287 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP300141APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRELP Polyclonal specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Polyclonal
Formulering PBS
Værtsarter Rabbit
Mængde 0.1 mL
Primær eller sekundær Primary
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus