Få mere at vide
Pregnenolone, TRC
Artikelnummer. 30137327
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137327 1 g
30136338 5 g
17999174 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7122001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-13-1
Molekylær formel C21 H32 O2
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Synonym (3β)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17β-[1-Ketoethyl]-δ5-androsten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-en-20-one, 3β-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3β-Hydroxy-δ5-pregnen-20-one, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one, 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregn-5-en-3β-ol-20-one, Pregn-5-ene-3β-ol-20-one, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, δ5-Pregnen-3β-ol-20-one, δ5-Pregnene-3β-ol-20-one, δ5-Pregnenolone
IUPAC navn 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregnenolone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formel vægt 316.2402
Procent renhed >95%