missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pregnenolone Carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnenolone Carbonitrile |
| CAS | 1434-54-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22H31NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3β-Hydroxy-20-oxo-pregn-5-ene-16α-carbonitrile, 16α-Cyanopregnenolone, 3β-Hydroxy-20-oxo-5-pregnen-16α-carbonitrile, 3β-Hydroxy-20-oxopregn-5-ene-16α-carbonitrile, 5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile, PCN, Pregn-5-ene-3β-ol-20-oxo-16α-carbonitrile, Pregnenolone 16α-Carbonitrile, Pregnenolone Carbonitrile, SC 4674, (3S,8S,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-17-Acetyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-16-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO2/c1-13(24)20-14(12-23)10-19-17-5-4-15-11-16(25)6-8-21(15,2)18(17)7-9-22(19,20)3/h4,14,16-20,25H,5-11H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | c1cnc(cc1)Nc2ncccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.49 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?