missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pregnenolone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnenolone Acetate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 358.2508 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?