Få mere at vide
Pregnenolon (3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one), Mikromol™
Artikelnummer. 30051872
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051872 25 mg
17997754 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051872 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0222.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pregnenolon (3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregnenolone
CAS 145-13-1
Analyt- eller komponentnavne Pregnenolone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H32 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, (3beta)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17beta-[1-Ketoethyl]-Delta5-androsten-3beta-ol, 3beta-Hydroxy-5-en-20-one, 3beta-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-pregnen-20-one, 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-3beta-ol-20-one, Pregn-5-ene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnen-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnenolone
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 316,2402 g/mol