Få mere at vide
Pregnenolone-16-ene Acetate Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO3/c1-14(24-26)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21,26H,6,8-13H2,1-4H3/b24-14-/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 371.246 |