Få mere at vide
Pregnenolon 0,1 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Beskrivelse
Pregnenolon 0,1 mg/ml i acetonitril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnenolone |
| CAS | 145-13-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pregnenolone |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C21 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23 H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC navn | 1-[(3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon |
| Vis mere |