Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pregnanolone
Artikelnummer. 18085292
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18085292 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18085292 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3652/50
Postitive allosteric modulator of GABAA receptors
Pregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3α,5β)-3-Hydroxy-pregnan-20-one
CAS 128-20-1
Mængde 50 mg
Mål GABA-A Receptor Modulators
Molekylær formel C21H34O2