Få mere at vide
Pregnanetriolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnanetriolone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h12-16,18,22-23,25H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 350.2457 |