Få mere at vide
Pregnanetriol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnanetriol |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13?,14-,15-,16-,17+,18+,19?,20?,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 336.27 |