Få mere at vide
Pregnanediol (5beta-Pgravidan-3alpha,20(S)-diol), Mikromol™
Artikelnummer. 17989544
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989544 100 mg
30050745 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17989544 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0222.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregnanediol
CAS 80-92-2
Analyt- eller komponentnavne Pregnanediol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H36 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pregnanediol, 5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol, 5beta-Pregnane-3alpha,20alph-diol, 3alpha,20alpha-Dihydroxy-5beta-pregnane, NSC 1612, NSC 47462
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMIL C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 320.51
Mængde 100 mg
Formel vægt 320,2715 g/mol